Print…
Xanthydrol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
95580-100G 95580-25G
95580-100GEA 701 EUR
95580-100G 95580-25G
Xanthydrol, Supelco®
Xanthydrol
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Peso Molecular: 198.22 g/mol
Ponto de ebulição: 338
Ponto de Fusão: 123
Número MDL : MFCD00005057
Número CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6e2cc14de91278ac05209754aed751428631d84&vid=a512884c8f1880b8fd0940c2582a19dfb9d9fd63&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b4786c6b5ca5b97d6295c8fa78dcdcd621ae7b4&vid=bf808d71e4dd7cfd8003a3409ec8e8b4f5e9713a&prid=web&clid=SAPDAM