Print…
Xanthone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Xanthen-9-one, 9H-Xanthen-9-one
A14812.14 A14812.22
A14812.14EA 52.5 EUR
A14812.14 A14812.22
Xanthone ≥99%
Xanthone
Purity: 99% CAS No.: 90-47-1 Molecular Formula: C13H8O2 Formula Weight: 196.21 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 350-351° Merck Reference: 14,10062 MDL No.: MFCD00005060
Fórmula: C₁₃H₈O₂
Peso Molecular: 196.21 g/mol
Ponto de ebulição: 350…351 °C
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005060
Número CAS: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Merck Index: 12,10196