Print…
10-Methylphenothiazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 71.3 EUR
B21648.06 B21648.14
10-Methylphenothiazine ≥98%
10-Methylphenothiazine
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Fórmula: C₁₃H₁₁NS
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041836
Número CAS: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8