Print…
Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
88580-1KG 88580-250G 88580-50G
SIAL88580-1KGEA 174 EUR
SIAL88580-1KG SIAL88580-250G SIAL88580-50G
Phenothiazine, Sigma-Aldrich®
Phenothiazine
Fórmula: C₁₂H₉NS
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 202 °C
Número MDL : MFCD00005015
Número CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404