Print…
4-Aminoantipirina ≥98.0% reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
21161.122EA 41.5 EUR
21161.122 21161.188
4-Aminoantipirina ≥98.0% reagente analítico
4-Aminoantipirina
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003145
Número CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Loss on drying (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %