Print…
4-Aminoantipirina reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 72 EUR
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Aminoantipirina reagente analítico, Supelco®
4-Aminoantipirina
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003145
Número CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Encomendar
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)