4-Aminoantipirina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A13846.0E
A13846.22
A13846.36
A13846.0EEA
1230
EUR
A13846.0E
A13846.22
A13846.36
4-Aminoantipirina 97%
4-Aminoantipirina
Purity: 97%
CAS No.: 83-07-8
Molecular Formula: C11H13N3O
Formula Weight: 203.25
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 181635
Merck Reference: 14,591
MDL No.: MFCD00003145
Fórmula:
C₁₁H₁₃N₃O Peso Molecular: 203.24 g/mol Ponto de Fusão: 106…110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003145 Número CAS: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Merck Index: 13,00596 |