Print…
4-(Dimethylamino)antipyrine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D8015-100G D8015-25G
SIALD8015-100GEA 307 EUR
SIALD8015-100G SIALD8015-25G
4-(Dimethylamino)antipyrine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)antipyrine
Fórmula: C₁₃H₁₇N₃O
Ponto de Fusão: 134…135 °C
Número MDL : MFCD00003142
Número CAS: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495