Print…
Phenazone, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
A5882-25GEA 29.9 EUR
A5882-25G A5882-500G A5882-100G
Phenazone, Supelco®
Phenazone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003146
Número CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&vid=3bec02f544f0936850e3e272ec84ae82307c114e&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&vid=ee4dd66725fcf5865f4f2fd94c21c72f5de2192f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&vid=0dd4ec2287655652829af0f426e804a714c0756a&prid=web&clid=SAPDAM