Phenazone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11089.22
A11089.36
A11089.22EA
40.4
EUR
A11089.22
A11089.36
Phenazone ≥98%
Phenazone
Purity: 98%
CAS No.: 60-80-0
Molecular Formula: C11H12N2O
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 157775
Merck Reference: 14,716
MDL No.: MFCD00003146
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O Ponto de ebulição: 388 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 111…114 °C Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003146 Número CAS: 60-80-0 EINECS: 200-486-6 Merck Index: 14,716 |