Print…
Phenazone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
104971000 104975000
ACRO104971000EA 45.8 EUR
ACRO104971000 ACRO104975000
Phenazone 99%
Phenazone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 319 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 109…113 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003146
Número CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +37° (20 °C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate