1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
L18702.06
L18702.14
L18702.06EA
32
EUR
L18702.06
L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 59817-32-2
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 4248583
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00052896
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂O Ponto de Fusão: 205…208 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052896 Número CAS: 59817-32-2 UN: 3263 ADR: 8,III |