Print…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 45.5 EUR
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 318 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190246
Número CAS: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III