Print…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L18700.14 L18700.06 L18700.22
L18700.14EA 104 EUR
L18700.14 L18700.06 L18700.22
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Purity: 98+% CAS No.: 6269-89-2 Molecular Formula: C10H13N3O2 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 129-133° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005961
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005961
Número CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III