Print…
1-(4-Fluorophenyl)piperazine 98%
Perigo
ACRO184540100EA 0 EUR
MAYBAC18454.10 MAYBAC18454.1 MAYBAC18454.50 ACRO184540100
1-(4-Fluorophenyl)piperazine 98%
1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₃FN₂
Peso Molecular: 180,23 g/mol
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00005960
Número CAS: 2252-63-3
EINECS: 218-846-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5585 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %