Print…
PIPES sal sesquisódio
Fornecedor: MP Biomedicals
0215245610 0215245680
ICNA0215245610EA 41.1 EUR
ICNA0215245610 ICNA0215245680
PIPES sal sesquisódio
PIPES sesquisodium salt
PIPES free acid is not very water soluble (approximately 1 g/L at 100 °C) but will solubilise in 0,5 M NaOH.
Effective buffering range : 6,1 - 7,5; ΔpK/ΔT: 0,0085(Lit.)
Fórmula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066393
Número CAS: 100037-69-2