Print…
PIPES, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
80635-250G 80635-50G
SIAL80635-250GEA 1030 EUR
SIAL80635-250G SIAL80635-50G
PIPES, Sigma-Aldrich®
PIPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Ponto de ebulição: 499 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006159
Número CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM