Print…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 75.7 EUR
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023132
Número CAS: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0