1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
A17215.09
A17215.22
A17215.36
A17215.09EA
31.9
EUR
A17215.09
A17215.22
A17215.36
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Fórmula:
C₆H₁₄N₂O Peso Molecular: 130.19 g/mol Ponto de ebulição: 242…246 °C Ponto de Fusão: –39 °C Densidade: 1.060 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005970 Número CAS: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |