Print…
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 38.3 EUR
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: ∼246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38,5 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005970
Número CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %