2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W342106-100G-K
W342106-1KG-K
W342106-5KG-K
SIALW342106-100G-KEA
125
EUR
SIALW342106-100G-K
SIALW342106-1KG-K
SIALW342106-5KG-K
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, Sigma-Aldrich®
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione
Fórmula:
C₉H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 15 °C Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00043119 Número CAS: 1125-21-9 EINECS: 214-406-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...