Print…
Isoforona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W355305-1KG W355305-20KG W355305-5KG W355305-SAMPLE
SIALW355305-1KGEA 78.3 EUR
SIALW355305-1KG SIALW355305-20KG SIALW355305-5KG SIALW355305-SAMPLE
Isoforona, Sigma-Aldrich®
Isoforona
Fórmula: C₉H₁₄O
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001584
Número CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215