Print…
Cyclopropyl methyl ketone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C120006-100G C120006-25G
SIALC120006-100GEA 156 EUR
SIALC120006-100G SIALC120006-25G
Cyclopropyl methyl ketone, Sigma-Aldrich®
Cyclopropyl methyl ketone
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001297
Número CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3,II