Print…
Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanone
A13540.14 A13540.22 A13540.36
A13540.14EA 36.4 EUR
A13540.14 A13540.22 A13540.36
Cyclopropyl methyl ketone ≥99%
Cyclopropyl methyl ketone
Purity: 99% CAS No.: 765-43-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -70° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633817 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001297
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 113…114 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0,898
Ponto de Inflamação: 16 °C (61 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001297
Número CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3,II