Print…
Cyclopropyl methyl ketone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanone
111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 30.3 EUR
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Cyclopropyl methyl ketone 98%
Cyclopropyl methyl ketone
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 111 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0,898 g/cm³
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001297
Número CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %