Print…
Cyclohexanone oxime 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 20.6 EUR
111201000. 111205000. 111200025.
Cyclohexanone oxime 97%
Cyclohexanone oxime
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001660
Número CAS: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
UN: 1325
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %