Print…
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-Diaminocyclohexane
C0814-25ML C0814-5ML
TCIAC0814-25MLEA 113 EUR
TCIAC0814-25ML TCIAC0814-5ML
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1,4-Cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Número MDL : MFCD00035862
Número CAS: 3114-70-3
EINECS: 221-483-6
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %