Print…
trans-1,4-Diaminociclohexano 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
406360250 406361000
ACRO406360250EA 85.3 EUR
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminociclohexano 98+%
trans-1,4-Diaminociclohexano
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075174
Número CAS: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %