Print…
1,2-Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C102504-100ML C102504-25ML C102504-500ML
SIALC102504-100MLEA 83.7 EUR
SIALC102504-100ML SIALC102504-25ML SIALC102504-500ML
1,2-Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclohexane
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 129 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –27 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005162
Número CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II