1,2-Epoxycyclohexane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
A13185.0E
A13185.22
A13185.36
A13185.0EEA
596
EUR
A13185.0E
A13185.22
A13185.36
1,2-Epoxycyclohexane ≥98%
1,2-Epoxycyclohexane
Purity: 98+%
CAS No.: 286-20-4
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 129-130°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 383568
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00005162
Fórmula:
C₆H₁₀O Ponto de ebulição: 129…130 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 0,972 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005162 Número CAS: 286-20-4 EINECS: 206-007-7 UN: 2920 ADR: 8,II |