Print…
1,2-Epoxycyclohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
111211000 111215000
ACRO111211000EA 23.3 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexane 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 129 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005162
Número CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes