Print…
Tetracloro-p-benzoquinona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232017-100G 232017-25G
SIAL232017-100GEA 270 EUR
SIAL232017-100G SIAL232017-25G
Tetracloro-p-benzoquinona, Sigma-Aldrich®
Tetracloro-p-benzoquinona
Fórmula: C₆Cl₄O₂
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 290…293 °C
Densidade: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001594
Número CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
Merck Index: 13,02088