Print…
Tetracloro-p-benzoquinona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
A13495.14 A13495.22 A13495.36
A13495.14EA 40 EUR
A13495.14 A13495.22 A13495.36
Tetracloro-p-benzoquinona ≥97%
Tetracloro-p-benzoquinona
Purity: 97% CAS No.: 118-75-2 Molecular Formula: C6Cl4O2 Formula Weight: 245.88 Melting Point: ca 290° subl. Beilstein Reference: 393006 Merck Reference: 14,2078 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001594
Fórmula: C₆Cl₄O₂
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (sublimação)
Densidade: 1,970
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001594
Número CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2078