Print…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D60400-100G D60400-10G D60400-5G
SIALD60400-100GEA 410 EUR
SIALD60400-100G SIALD60400-10G SIALD60400-5G
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Fórmula: C₈Cl₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 396 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 209…214 °C
Densidade: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001593
Número CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088