Print…
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 22.5 EUR
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de ebulição: 244 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Densidade: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002381
Número CAS: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %