Print…
ω-Bromo-4-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159530-25G 159530-5G
SIAL159530-25GEA 260 EUR
SIAL159530-25G SIAL159530-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de ebulição: 105 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000203
Número CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0