Print…
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25217.06 B25217.14 B25217.22
B25217.06EA 56.9 EUR
B25217.06 B25217.14 B25217.22
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 619-41-0 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 105°/0.1mm Beilstein Reference: 607041 MDL No.: MFCD00000203
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de ebulição: 105 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000203
Número CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0