Print…
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 39.3 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Ponto de ebulição: 105 °C (0,1 -rr)
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000203
Número CAS: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %