Print…
Oxybenzone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
121360050 121361000
ACRO121360050EA 30.5 EUR
ACRO121360050 ACRO121361000
Oxybenzone 98%
Oxybenzone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 150…160 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: >62,5 °C
Densidade: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008387
Número CAS: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)