Print…
4'-Phenylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl
A14622.14 A14622.22 A14622.36
A14622.14EA 34.3 EUR
A14622.14 A14622.22 A14622.36
4'-Phenylacetophenone ≥98%
4'-Phenylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 92-91-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Melting Point: 117-123° Boiling Point: 168°/8mm MDL No.: MFCD00008749
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 168 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 117…123 °C
Densidade: 1,251 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008749
Número CAS: 92-91-1
EINECS: 202-202-6