Print…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24298.06 B24298.14 B24298.22
B24298.06EA 29.9 EUR
B24298.06 B24298.14 B24298.22
ω-Bromo-4-phenylacetophenone ≥97%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 135-73-9 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.15 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 513838 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000202
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000202
Número CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8,III