Print…
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
146350250 146350050
ACRO146350250EA 98 EUR
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 98%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Peso Molecular: 275.14 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000202
Número CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)