Cloramina T (sodio) trihidratado ≥98% (por iodometria), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
22685.265EA
57.7
EUR
22685.265
22685.360
22685.460
Cloramina T (sodio) trihidratado ≥98% (por iodometria), GPR RECTAPUR®
Cloramina T (sodio) trihidratado
Fórmula:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Peso Molecular: 281.69 g/mol Ponto de Fusão: 167…170 °C Densidade: 1.43 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 192 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149066 Número CAS: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,02085 |
Assay (iodometric) | ≥ 98 % |
Identification (IR) | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 8.0 - 11.5 |
Alcohol-insoluble matter | ≤ 1.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 100 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 100 ppm |
Residue insoluble in anhydrous ethanol. | Max. 2 % |