Print…
Cloramina T (sodio) trihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 27.5 EUR
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Cloramina T (sodio) trihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloramina T (sodio) trihidratado
Fórmula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 192 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149066
Número CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Encomendar
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials