Print…
Cloramina T (sodio) trihidratado, extra puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.1000EA 353 EUR
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
Cloramina T (sodio) trihidratado, extra puro, Supelco®
Cloramina T (sodio) trihidratado
Fórmula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Peso Molecular: 281.69 g/mol
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Densidade: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 192 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149066
Número CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,02085
Encomendar
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process