Print…
Cloramina T (sodio) trihidratado 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 105 EUR
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Cloramina T (sodio) trihidratado 97+%
Cloramina T (sodio) trihidratado
Fórmula: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Ponto de Fusão: 170…177 °C (decomposição)
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149066
Número CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)