Print…
5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L12070.03 L12070.06
L12070.03EA 30.4 EUR
L12070.03 L12070.06
5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
5-Phenyl-1-pentanol
Purity: 97% CAS No.: 10521-91-2 Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 113-114°/1.5mm Beilstein Reference: 1935233 MDL No.: MFCD00002979
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 164.25 g/mol
Ponto de ebulição: 113…114 °C (1.5 mmHg)
Densidade: 0.975
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002979
Número CAS: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8