Print…
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W212806-1KG-K W212806-5KG-K
SIALW212806-1KG-KEA 214 EUR
SIALW212806-1KG-K SIALW212806-5KG-K
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008491
Número CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0