Print…

α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: Benzaldehyde dimethyl acetal

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

226076-100G 226076-500G
SIAL226076-100GEA 58.9 EUR
SIAL226076-100G SIAL226076-500G
α,α-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008491
Número CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR