Print…
α,α-Dimethoxytoluene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 36.8 EUR
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 87…89 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008491
Número CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %